Learn More
Uridin-5'-Diphosphat-Trisodiumsalz, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Fand Anwendung als purinerger Agonist, um seine Auswirkungen auf den absorbierenden kationischen Fluss in den äußeren Sulkuszellen (OSC) und vestibulären Übergangszellen (VTC) zu untersuchen. Wurde auch für Nukleosid-Diphosphatase (NDPase)-Aktivierungsassays in Kaninchen-Retinae verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bis 100 mM
Hinweise
Im Tiefkühlschrank bei -20 °C aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Uridine-5'-diphosphate trisodium salt |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water to 100mM |
| Formelmasse | 470.11 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Physikalische Form | Pulver |