Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalz, 99 %
Artikelnummer. 11488517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488517 5 g 5 Gramm
11498517 25 g 25 Gramm
11408527 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488517 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A18601.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.40 €
    77.65 € / 5 Gramm
    Sparen 16.75 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3387-36-8 | C9H11N2Na2O9P | 368.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3387-36-8
Summenformel C9H11N2Na2O9P
Molekulargewicht (g/mol) 368.15
MDL-Nummer MFCD00149422
InChI-Schlüssel KURVIXMFFSNONZ-IJRYJGAHNA-L
Synonym uridine-5'-monophosphate disodium salt, uridine 5'-monophosphate, disodium salt, 5'-uridylicaciddisodiumsalt
PubChem CID 123134060
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat;natrium
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=CC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine-5'-monophosphate disodium salt
Schmelzpunkt ∼209°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3582885
Formelmasse 368.15
Reinheit (%) 99%