Learn More
Uridin 5'-Monophosphat, TRC
Artikelnummer. 30138217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138217 1 g 1 Gramm
30135308 5 g 5 Gramm
30005938 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138217 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU8300201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-97-9
Summenformel C9H13N2O9P
Molekulargewicht (g/mol) 324.18
Synonym 5'-Uridylic Acid, Uridylic Acid, 5'-UMP, UMP, Uridine 5'-(Dihydrogen Phosphate), Uridine 5'-Phosphate, Uridine 5'-Phosphoric Acid, Uridine Monophosphate, Uridine Phosphate;
IUPAC-Name ((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-Dioxo-3,4-Dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)Methyldihydrogenphosphat
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=C2)C(NC2=O)=O)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine 5'-Monophosphate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formelmasse 324.04