Learn More
Uridin-5′-Monophosphomorpholidat-4-Morpholin-N,N′-dicyclohexylcarboxamidin-Salz, TRC
Artikelnummer. 30457222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457222 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU830015500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine 5'-Monophosphomorpholidate 4-Morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine Salt
CAS 24558-91-6
Summenformel C13H20N3O9P . (C17H31N3O)
Menge 500 mg
Synonym Uridine','5'-(hydrogen 4-morpholinylphosphonate)','compd. with N,N'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboximidamide (1:1) (9CI','ACI), 4-Morpholinecarboxamidine','N,N'-dicyclohexyl-','compd. with uridine 5'-(hydrogen morpholinophosphonate) (1:1) (8CI), 4-Morpholinecarboximidamide','N,N'-dicyclohexyl-','compd. with uridine 5'-(hydrogen 4-morpholinylphosphonate) (1:1) (9CI), Phosphonic acid','morpholino-','5'-monoester with uridine','compd. with N,N'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine (1:1) (8CI), Uridine','5'-(hydrogen morpholinophosphonate)','compd. with N,N'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine (1:1) (8CI), Uridine','5'-(morpholinophosphonate)','compd. with N,N-dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine (6CI), Uridine 5'-monophosphomorpholidate 4-morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine salt, Uridine 5'-(hydrogen morpholinophosphonate) 4-morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine salt, UMP-morpholidate 4-morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine salt, Uridine 5'-phosphoromorpholidate N,N'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine salt
InChI-Formel InChI=1S/C17H31N3O.C13H20N3O9P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;17-9-1-2-16(13(20)14-9)12-11(19)10(18)8(25-12)7-24-26(21,22)15-3-5-23-6-4-15/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);1-2,8,10-12,18-19H,3-7H2,(H,21,22)(H,14,17,20)/t;8-,10-,11-,12-/m.1/s1
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)N2CCOCC2)N3C=CC(=O)NC3=O.C4CCC(CC4)N\C(=N\C5CCCCC5)\N6CCOCC6
IUPAC-Name N,N'-Dicyclohexylmorpholin-4-carboximidamid;[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-Dioxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxymorpholin-4-ylphosphinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 686.7
Formelmasse 686.3404