Learn More
Uridin-5'-Triphosphat-Trinatriumhydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Uridine 5'-Triphosphate Trisodium Salt Hydrate |
| CAS | 19817-92-6 |
| Summenformel | C9H12N2Na3O15P3•xH2O |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Uridine 5'-(Tetrahydrogen Triphosphate) Trisodium Hydrate, NSC 20260 Hydrate, Trisodium UTP Hydrate, UTP Trisodium Hydrate, Utipina Hydrate |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@H]1N(C=C2)C(NC2=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 550.09 |