Learn More
Uridin-5'-Triphosphat-Dinatriumsalz, 97 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Uridin-5'-Triphosphat-Trinatriumsalz |
| Menge | 1 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥97 % |
| IUPAC-Name | Trinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2,4-dioxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonoxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat |
| Formelmasse | 550.09 |