Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridin, 99 %
Artikelnummer. 10274900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10274900 25 g Glasflasche 25 Gramm
10091993 1 g Glasflasche 1 Gramm
10513691 100 g Glasflasche 100 Gramm
10012783 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10274900 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 140770250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58-96-8 | C9H12N2O6 | 244.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 58-96-8
Summenformel C9H12N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 244.2
MDL-Nummer MFCD00006526
InChI-Schlüssel DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC-Name 1-[(3R,4s)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-Dion
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Uridine
Extinktion 0.72 to 0.76 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Schmelzpunkt 162.0°C to 170.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 31, 23
Merck Index 15, 10062
Spezifische Drehung + 8.40
Spektrophotometrie 98% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10100+/-2%,on dry basis
Transmission 95% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 244.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver