Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridin, 99 %
Artikelnummer. 11492258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492258 25 g 25 Gramm
11482258 5 g 5 Gramm
11402268 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492258 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A15227.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 €
    117.65 € / 25 Gramm
    Sparen 12.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Uridin, 99 %, C9H12N2O6, CAS-Nummer-58-96-8, Uracil, 1-beta-d-Ribofuranosyl, Uracil ribosid, d-Uridin, beta-Uridin, 1-beta-d-Ribofuranosyluracil, Uridin, unii-whi7hq7h85, urd, b-Uridin, Uridin, 100 g, 754904, 200-407-5, 244,2, DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Uridine plays a vital role in the glycolysis pathway of galactose. It is used as a precursor in the production of CDP-choline. It is an important nutrient and widely used as a dietary supplement. It improves brain cholinergic functions and hepatic mitochondrial function in certain liver toxins. It plays a major role in pain physiology and brain energy utilization to maintain ATP production under restricted oxygen conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Uridin spielt eine wichtige Rolle im Glykolyseweg der Galactose. Wird als Vorläufer bei der Herstellung von CDP-Cholin verwendet. Ist ein wichtiger Nährstoff und wird häufig als Nahrungsergänzung verwendet. Verbessert die cholerischen Funktionen des Gehirns und die mitochondriale hepatische Funktion in bestimmten Lebertoxinen. Spielt eine wichtige Rolle in der Schmerzphysiologie und der Nutzung der Gehirnenergie, um die ATP-Produktion unter eingeschränkten Sauerstoffbedingungen aufrecht zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-96-8
Summenformel C9H12N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 244.203
MDL-Nummer MFCD00006526
InChI-Schlüssel DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC-Name 1-[(3R,4s)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-Dion
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridine
Schmelzpunkt 166°C to 169°C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 25 g
Beilstein 754904
Merck Index 149877
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethylsulfoxide,and methanol.
Formelmasse 244.2
Reinheit (%) 99%