missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Uridin, 99 %

Artikelnummer. p-3346676
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11482258 5 g 5 Gramm
11492258 25 g 25 Gramm
11402268 100 g 100 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11482258

Marke: Thermo Scientific Chemicals A15227.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Uridin, 99 %, C9H12N2O6, CAS-Nummer-58-96-8, Uracil, 1-beta-d-Ribofuranosyl, Uracil ribosid, d-Uridin, beta-Uridin, 1-beta-d-Ribofuranosyluracil, Uridin, unii-whi7hq7h85, urd, b-Uridin, Uridin, 100 g, 754904, 200-407-5, 244,2, DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N

Uridine plays a vital role in the glycolysis pathway of galactose. It is used as a precursor in the production of CDP-choline. It is an important nutrient and widely used as a dietary supplement. It improves brain cholinergic functions and hepatic mitochondrial function in certain liver toxins. It plays a major role in pain physiology and brain energy utilization to maintain ATP production under restricted oxygen conditions.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Uridin spielt eine wichtige Rolle im Glykolyseweg der Galactose. Wird als Vorläufer bei der Herstellung von CDP-Cholin verwendet. Ist ein wichtiger Nährstoff und wird häufig als Nahrungsergänzung verwendet. Verbessert die cholerischen Funktionen des Gehirns und die mitochondriale hepatische Funktion in bestimmten Lebertoxinen. Spielt eine wichtige Rolle in der Schmerzphysiologie und der Nutzung der Gehirnenergie, um die ATP-Produktion unter eingeschränkten Sauerstoffbedingungen aufrecht zu erhalten.

Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.

Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58-96-8
Summenformel C9H12N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 244.203
MDL-Nummer MFCD00006526
InChI-Schlüssel DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC-Name 1-[(3R,4s)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-Dion
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Uridine
Schmelzpunkt 166°C to 169°C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 5 g
Beilstein 754904
Merck Index 149877
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethylsulfoxide,and methanol.
Formelmasse 244.2
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.