Learn More
Uridin, ∽99 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Uridin |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | ∽ 99 % |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 244.2 |
| Physikalische Form | Pulver |