Learn More
Uridin, ∽99 %, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4404575 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11497431 5 g 5 Gramm
11407441 10 g 10 Gramm
11417441 25 g 25 Gramm
11427441 100 g 100 Gramm
4 options
Artikelnummer. 11497431
Marke: MP Biomedicals 0210321605
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 58-96-8
Summenformel C9H12N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 244.203
InChI-Schlüssel DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
Synonym Uridin, Urazil-Ribosid, Beta-Uridin, D-Uridin, B-Uridin, Urazil, 1-beta-d-Ribofuranosyl, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
PubChem CID 89495556
IUPAC-Name 1-[(3R,4s)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-Dion
SMILES C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uridin
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ∽ 99 %
Menge 5 g
Formelmasse 244.2
Physikalische Form Pulver