Learn More
Kartell Urintank
Artikelnummer. 18018041
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,5 l
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
18018041 2,5 l 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18018041 Lieferant Kartell Lieferanten-Nr. 0048100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 €
    91.29 € / 30 Stück
    Sparen 15.71 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tank geeignet für die 24-stündige Urinsammlung.
  • 24-Stunden-Urinsammlung
  • Abgestufte Skala mit guter Sichtbarkeit
  • Schraubverschluss und Stopfen für einfache Probenahme
  • Angepasst zur Aufnahme einer menschlichen biologischen Probe (Urin) zur Durchführung diagnostischer Laboranalysen
Spezifikation
Produkttyp 24-Stunden-Urinprobenbehälter
Verschlussfarbe Weiß
Verschlusstyp Schraubverschluss
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduated Ja
Material Polyethylen
Sterilität Nicht steril
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) 2,5 l