Learn More
Urolithin A-2,4,7-d3 Major (>85%), TRC
Artikelnummer. 30452410
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
Code produit. Menge unitSize
30452410 1 mg 1 Milligramm
30452694 10 mg 10 Milligramm
30456638 5 mg 5 Milligramm
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30452410
Marque: Toronto Research Chemicals TRCU2722311MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material Urolithin A-2,4,7-d3
Summenformel C13H5D3O4
Menge 1 mg
Synonym 3,8-dihydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one-2,4,7-d3
InChI-Formel InChI=1S/C13H8O4/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)17-13(16)11(9)5-7/h1-6,14-15H/i2D,5D,6D
SMILES O=C1OC2=C([2H])C(O)=C([2H])C=C2C3=C1C([2H])=C(O)C=C3
IUPAC-Name 3,8-dihydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one-2,4,7-d3
Molekulargewicht (g/mol) 231.22
Formelmasse 231.06
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.