Learn More
Urolithin A, TRC
Artikelnummer. 30006918
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006918 10 mg 10 Milligramm
30009263 5 mg 5 Milligramm
30007143 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU84700010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1143-70-0
Summenformel C13 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 228.2
Synonym 6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one, 3,8-dihydroxy- (9CI, ACI), 2-Biphenylcarboxylic acid, 2',4,4'-trihydroxy-, δ-lactone (7CI, 8CI), 3,8-Dihydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one (ACI), 2',7-Dihydroxy-3,4-benzocoumarin, 3,8-Dihydroxybenzo[c]chromen-6-one, 3,8-Dihydroxyurolithin, 3,8-Hydroxydibenzo-α-pyrone, Urolithin A
IUPAC-Name 3,8-dihydroxybenzo[c]chromen-6-one
SMILES Oc1ccc2c(OC(=O)c3cc(O)ccc23)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urolithin A
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H8O4/c14-7-1-3-9-10-4-2-8(15)6-12(10)17-13(16)11(9)5-7/h1-6,14-15H
Formelmasse 228.0423