missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uroplakin IIIB Antibody (UPK3B/3270), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20910F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Uroplakin IIIB Monoclonal antibody specifically detects Uroplakin IIIB in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Uroplakin IIIB | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| FLJ32198, MGC10902, p35, UP3b, UPIIIB, UPIIIbP35, uroplakin 3B, Uroplakin IIIb, uroplakin-3b | |
| Recombinant fragment (around aa 100-300) of human Uroplakin IIIB protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 105375355 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| UPK3B/3270 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur