missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uroplakin IIIB Antibody (UPK3B/3270) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-20910JF525

Artikelnummer. 30174772

  • 715.00 € / 0.10 Milliliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Uroplakin IIIB Monoclonal antibody specifically detects Uroplakin IIIB in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Uroplakin IIIB
Monoclonal
Janelia Fluor 525
FLJ32198, MGC10902, p35, UP3b, UPIIIB, UPIIIbP35, uroplakin 3B, Uroplakin IIIb, uroplakin-3b
Recombinant fragment (around aa 100-300) of human Uroplakin IIIB protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
105375355
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
UPK3B/3270
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt