missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uroplakin IIIB Antibody (UPK3B/8768R), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18668384 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18668384 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18668384 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324118F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Uroplakin IIIB Monoclonal antibody specifically detects Uroplakin IIIB in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Uroplakin IIIB
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon UPK3B/8768R
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FLJ32198, MGC10902, p35, UP3b, UPIIIB, UPIIIbP35, uroplakin 3B, Uroplakin IIIb, uroplakin-3b
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa 100-300) of human Uroplakin IIIB protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 105375355
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.