Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ursodeoxycholsäure, 99%
Artikelnummer. 10431251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10431251 5 g Glasflasche 5 Gramm
10052660 1 g Glasflasche 1 Gramm
10259273 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10431251 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 208590050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.40 €
    82.65 € / 5 Gramm
    Sparen 15.75 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128-13-2 | C24H40O4 | 392.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-13-2
Summenformel C24H40O4
Molekulargewicht (g/mol) 392.58
MDL-Nummer MFCD00003680
InChI-Schlüssel RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Synonym ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ursodeoxycholic acid
Schmelzpunkt 200 °C bis 206 °C
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 10074
Spezifischer Drehzustand +60.00 (20.00 °C, c=2, C2H5OH)
Spezifische Drehung +58 °C bis +62 °C (20 °C, 589 nm) (c=2, Ethanol)
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Tetradecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]Pentanosäure
Formelmasse 392.57
Reinheit (%) ≥98.5% (Acid)
Physikalische Form Lösung