Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ursodeoxycholsäure, 99%
Artikelnummer. p-3779862 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10052660
Marke: Thermo Scientific Chemicals 208590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 128-13-2 | C24H40O4 | 392.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-13-2
Summenformel C24H40O4
Molekulargewicht (g/mol) 392.58
MDL-Nummer MFCD00003680
InChI-Schlüssel RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Synonym ursodeoxycholic acid, ursodiol, actigall, ursofalk, ursolvan, delursan, ursodeoxycholate, urso, urso forte, ursodesoxycholic acid
PubChem CID 31401
ChEBI CHEBI:9907
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ursodeoxycholic acid
Schmelzpunkt 200°C to 206°C
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 10074
Spezifischer Drehzustand +60.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Spezifische Drehung +58° to +62° (20°C, 589nm) (c=2, ethanol)
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Tetradecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]Pentanosäure
Formelmasse 392.57
Reinheit (%) ≥98.5% (Acid)
Physikalische Form Lösung