Learn More
Dostmann Electronic™ USB-Kabel
Artikelnummer. 11802881
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11802881
Marke: Dostmann Electronic™ 50900046
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Länge (metrisch) 1000 mm
Länge (metrisch) Kabel 1000 mm
Gewicht (metrisch) 100 g
Produkttyp USB-Kabel
Zur Verwendung mit (Geräte) P700 - Universalthermometer, 1-Kanal, P705 - Universalthermometer, 2-Kanal, P710 - Universalthermometer, 1-Kanal, P715 - Universalthermometer, 2-Kanal, P750 Temperatur-Feuchtigkeitsinstrument, P755 Multifunktionsgerät für Temperatur-Feuchte-Luftfl