Learn More
WTW™ USB-Ladegerät für IDS-Funkmodule
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15532016
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
IDS-Funkmodule
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15532016 IDS-Funkmodule 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15532016
Marke: WTW™ 108143
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das WTW™ USB-Ladegerät für IDS-Funkmodule ist für alle Geräte mit der Fähigkeit der kabellosen Messung von pH, ORP, Sauerstoff, Leitfähigkeit und Trübung vorgesehen.
  • Für das Aufladen von Sensormodulen zur Verwendung mit tragbaren Messgeräten, die für kabellosen Betrieb bereit sind
  • Verwendbar mit oder ohne angeschlossene Elektrode
  • Geeignet für die Wandmontage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ USB-Ladegerät
Zur Verwendung mit (Geräte) IDS-Funkmodule