Learn More
USB Device Interface Kit, Scout
Artikelnummer. 15509641 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Sprachen:
Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sprachen Packungsgröße
15509641 Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15509641 Lieferant Ohaus Lieferanten-Nr. 30268984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 €
    103.50 € / 1 Stück
    Sparen 26.50 €
    20% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine einzigartige Lösung für das Problem, eine Waage über USB mit einem Computer zu verbinden. Das USB-Schnittstellen-Kit enthält eine CD mit den Softwaretreibern, um den erforderlichen virtuellen Anschluss auf dem Computer zu erstellen.
Systemvoraussetzungen
  • PC läuft mit Windows 98™, Windows 98SE™, Windows ME™, Windows 2000™ Windows XP™ oder Windows 7™
  • Sei vorwärtskompatibel mit iMac 10.7
  • Verfügbarer Port USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Sprachen Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Spanish (MX)
Produktlinie Schnittstellenkabel und -Kits