Learn More
OHAUS™ USB-Schnittstellenkit
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
:
USB-Schnittstellenkit
Beschreibung
Beinhaltet
USB-PC-Platine, Kabel, CD, Drucktaste, vier Schrauben, Bedienungsanleitung
Einzigartige Lösung für das Problem, eine Waage über USB an einen Computer anzuschließen
Systemvoraussetzungen
- PC mit Windows 98™ , Windows 98SE ™ , Windows ME ™ , Windows 2000 ™ , Windows XP ™ oder Windows 7 ™
- Verfügbarer USB-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ranger 3000, Ranger Count 3000 kompakte Zählwaagen |
| Enthält | USB-PC-Platine, Kabel, CD, Drucktaste, vier SCR |
| Sprachen | Chinesisch, Englisch (USA), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Spanisch (MX) |
| Produktlinie | Schnittstellenkabel und -Kits |
| Typ | USB-Schnittstellenkit |