Learn More
IKA USB WD
Artikelnummer. 31910315 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schnittstelle:
USB-C, Bluetooth
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schnittstelle Packungsgröße
31910315 USB-C, Bluetooth 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910315 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0020123620
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erweitert die RCT-Basis um drahtlose Kommunikationsfähigkeiten, indem sie einfach für moderne, vernetzte Laboranwendungen angeschlossen wird.
  • Der USB WD-Dongle USB erweitert die RCT-Basis um drahtlose Kommunikationsfähigkeiten, indem er ihn einfach anschließt, und bildet so die Grundlage für moderne, vernetzte Laboranwendungen.
  • Ermöglicht die drahtlose Verbindung zu den drahtlosen IKA Sensoren Pt.Wireless und ETS-D7 sowie zur IKA App.
  • Ermöglicht es, Temperatur und pH-Werte drahtlos zu erfassen und in Echtzeit anzuzeigen.
  • In Kombination mit IKA labworldsoft™ können gemessene Werte digital dokumentiert werden.
  • Unterstützt drahtlose Gerät-zu-Gerät-Kommunikation.
  • Einfach eingespeist, drahtlos verbinden und die Funktionalität erweitern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ USB Dongle
Anschlusstyp Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) IKA RCT Basic 0025008259, RCT Basic Anodized 0020133785
Schnittstelle USB-C, Bluetooth
Abmessungen (T x B x H) 38.5 x 18 x 10 mm
Spannung 5 V