missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ USF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1890)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30275060
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30275060 100 μL 100 Mikroliter
30274802 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30275060 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA557311

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

USF1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

This gene encodes a member of the basic helix-loop-helix leucine zipper family, and can function as a cellular transcription factor. The encoded protein can activate transcription through pyrimidine-rich initiator (Inr) elements and E-box motifs. This gene has been linked to familial combined hyperlipidemia (FCHL). Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen USF1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1890
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen USF1
Gen-Zugriffsnummer P22415
Gen-Alias bHLHb11; Class B basic helix-loop-helix protein 11; FCHL; FCHL1; HYPLIP1; Major late transcription factor 1; MLTF; MLTFI; UEF; Upstream stimulatory factor 1; upstream transcription factor 1; USF; USF1; usf1-bd
Gensymbole USF1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Upstream transcription factor 1 (aa 170-200).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7391, 83586
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.