Learn More
Invitrogen™ USF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1890)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200110789
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275060 100 μL 100 Mikroliter
30274802 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30275060
Marke: Invitrogen™ MA557311
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
USF1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
This gene encodes a member of the basic helix-loop-helix leucine zipper family, and can function as a cellular transcription factor. The encoded protein can activate transcription through pyrimidine-rich initiator (Inr) elements and E-box motifs. This gene has been linked to familial combined hyperlipidemia (FCHL). Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen USF1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1890
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen USF1
Gen-Zugriffsnummer P22415
Gen-Alias bHLHb11; Class B basic helix-loop-helix protein 11; FCHL; FCHL1; HYPLIP1; Major late transcription factor 1; MLTF; MLTFI; UEF; Upstream stimulatory factor 1; upstream transcription factor 1; USF; USF1; usf1-bd
Gensymbole USF1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human Upstream transcription factor 1 (aa 170-200).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7391, 83586
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG