Learn More
Usninsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15842534 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15842534 1 g 1 Gramm
15852534 5 g 5 Gramm
15862534 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15842534
Marke: Thermo Scientific Acros 462850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125-46-2
Summenformel C18H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 344.32
InChI-Schlüssel CUCUKLJLRRAKFN-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 4,10-Diacetyl-11,13-Dihydroxy-2,12-Dimethyl-8-Oxatricyclo[7,4.0,0², Ixus]trideca-1(13),6,9,11-Tetraen-3,5-Dion
SMILES CC(=O)C1C(=O)C=C2OC3=C(C(C)=O)C(O)=C(C)C(O)=C3C2(C)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Usnic acid
Schmelzpunkt 201.0°C to 203.0°C
Menge 1 g
Formelmasse 344.32