missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
USP13 Antibody (9E6), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-43061
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
USP13 Monoclonal antibody specifically detects USP13 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| USP13 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.3, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 8975 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 9000000 | |
| Western Blot 1:500 - 1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20 - 1:200 | |
| Deubiquitinating enzyme 13, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, Isopeptidase T-3, ISOT-3, ISOT3IsoT-3, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 13, ubiquitin specific peptidase 13 (isopeptidase T-3), ubiquitin specific protease 13 (isopeptidase T-3), ubiquitin thioesterase 13, Ubiquitin thiolesterase 13, Ubiquitin-specific-processing protease 13 | |
| ubiquitin specific peptidase 13(isopeptidase T-3) - (Uniprot# Q92995) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur