Learn More
Novus Biologicals™ USP28 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18460759 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18460759 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18460759 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00057646T01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Menge 0,1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Ziel USP28
Synonym Deubiquitinating enzyme 28, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, KIAA1515ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 28, ubiquitin specific peptidase 28, ubiquitin specific protease 28, ubiquitin thioesterase 28, Ubiquitin thiolesterase 28, Ubiquitin-specific-processing protease 28
Gensymbol USP28