Learn More
USP4 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1G11G8, Proteintech
Artikelnummer. 16819055 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16819055 150 μL 150 Mikroliter
16829055 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16819055
Marke: Proteintech 668221IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a protease that deubiquitinates target proteins such as ADORA2A and TRIM21. The encoded protein shuttles between the nucleus and cytoplasm and is involved in maintaining operational fidelity in the endoplasmic reticulum. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Antigen USP4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1G11G8
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen USP4
Gen-Zugriffsnummer P35123, Q13107
Gen-Alias Deubiquitinating enzyme 4, Ubiquitin thiolesterase 4, UNP, Unph, USP4
Gensymbole USP4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen USP4 Fusion Protein Ag28297
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22258, 7375
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.