Learn More
USP40 Antibody (OTI7D1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen USP40
Klon OTI7D1
Verdünnung Immunohistochemistry 1:150
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306612
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45034-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306191
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45034-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
USP40 Monoclonal antibody specifically detects USP40 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
USP40
Immunohistochemistry 1:150
Monoclonal
Purified
RUO
Human
deubiquitinating enzyme 40, ubiquitin specific peptidase 40, ubiquitin thiolesterase 40, ubiquitin-specific-processing protease 40
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 767-912 of human USP40(NP_060688) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI7D1
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Cell Biology
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
55230
IgG1
>95%