Learn More
USP40 Antibody (OTI8F8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen USP40
Klon OTI8F8
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306334
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45036-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306541
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45036-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
USP40 Monoclonal antibody specifically detects USP40 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
USP40
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
deubiquitinating enzyme 40, ubiquitin specific peptidase 40, ubiquitin thiolesterase 40, ubiquitin-specific-processing protease 40
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 767-912 of human USP40(NP_060688) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI8F8
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cell Biology
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
55230
IgG1
>95%