Learn More
USP48 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-38119-20ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30230901
  • 190.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
USP48 Polyclonal antibody specifically detects USP48 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP48
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Deubiquitinating enzyme 48, DKFZp762M1713, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ11328, FLJ20103, FLJ23054, FLJ23277, MGC132556, MGC14879, RAP1GA1, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 48, ubiquitin specific peptidase 48, ubiquitin specific protease 31, ubiquitin specific protease 48, ubiquitin thioesterase 48, Ubiquitin thiolesterase 48, Ubiquitin-specific-processing protease 48, USP31
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human USP48 (NP_115612.4).,, Sequence:, MAPRLQLEKAAWRWAETVRPEEVSQEHIETAYRIWLEPCIRGVCRRNCKGNPNCLVGIGEHIWLGEIDENSFHNIDDPNCERRKKNSFVGLTNLGATCYVNTFLQVWFLNLELRQALYLCPSTCSDYMLGDGIQEEKDYEPQTICEHLQYLFALLQNSNRRYIDPSGFVKALGLDTGQQQDAQEFSKLFMSLLEDTLSKQKNPDVRNIVQQQFCGEYAYVTVCNQCGRESKLLSKFYELELNIQGHKQLTDCISEFLKEEKLEGDNRYFCENCQSKQNATRKIRLLSLPCTLNLQLMRFV
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
84196
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.