missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
USP48 Antibody (OTI1F10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | USP48 |
|---|---|
| Klon | OTI1F10 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:150 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30306170
|
Novus Biologicals
NBP3-44883-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30306468
|
Novus Biologicals
NBP3-44883-30ul |
30 μL |
256.00 €
30 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
USP48 Monoclonal antibody specifically detects USP48 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western BlotSpezifikation
| USP48 | |
| Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:150 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 84196 | |
| IgG2a | |
| >95% | |
| Antibody |
| OTI1F10 | |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Deubiquitinating enzyme 48, DKFZp762M1713, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, FLJ11328, FLJ20103, FLJ23054, FLJ23277, MGC132556, MGC14879, RAP1GA1, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 48, ubiquitin specific peptidase 48, ubiquitin specific protease 31, ubiquitin specific protease 48, ubiquitin thioesterase 48, Ubiquitin thiolesterase 48, Ubiquitin-specific-processing protease 48, USP31 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 361-743 of human USP48 (NP_115612) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts