Learn More
Thermo Scientific™ Mehrzweckablagen für Schüttler-Plattformen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22,9 x 45,7 cm
353 x 272 mm
425 x 209 mm
45,7 x 45,7 cm und 45,7 x 45,7 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ Mehrzweckablagen für Schüttler-Plattformen mit 0,5 in.-Gummimatten mit MaxQ™ Hochleistungsschüttlern.
Die Thermo Scientific™ Mehrzwecktabletts für Schüttlerplattformen verfügen über eine 0,5 Gummimatte, die den individuellen Anforderungen im Labor gerecht wird. Kompatibel mit Solaris Open Air, Solaris temperaturgesteuerten Tischschüttlern, MAXQ 6000 Schüttlern und MAXQ 416HP Schüttlern
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mehrzweckablage |
| Abmessungen (L x B) | 45,7 x 45,7 cm und 45,7 x 45,7 cm |
| Klemmen | 45,7 cm |
| Beschreibung | Mehrzweckablage für 18 x 18 in. Plattform |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 |