Learn More
Thermo Scientific™ Mehrzweckablagen für Schüttler-Plattformen
Artikelnummer. 17831905 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22,9 x 45,7 cm
353 x 272 mm
425 x 209 mm
45,7 x 45,7 cm und 45,7 x 45,7 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17831905 353 x 272 mm 1 Stück
11861331 22,9 x 45,7 cm 1 Stück
11871331 45,7 x 45,7 cm und 45,7 x 45,7 cm 1 Stück
17851885 425 x 209 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17831905 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75004123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 €
    267.00 € / 1 Stück
    Sparen 23.00 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Mehrzweckablagen mit 0,5 in.-Gummimatten mit Thermo Scientific™ MaxQ™ Hochleistungsschüttlern.
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ Mehrzweckablagen für Schüttler-Plattformen mit  0,5 in.-Gummimatten mit MaxQ™ Hochleistungsschüttlern.
Thermo Scientific™ utility trays for Shaker platforms have a 0.5 rubber mat to suit individual needs in the laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Utility Tray
Abmessungen (L x B) 353 x 272 mm
Abmessungen (L x B) Plattform 11 x 14 in. and 12 x 14 in.
Beschreibung Utility Tray for Platforms
Zur Verwendung mit (Geräte) Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers