Learn More
Thermo Scientific™ Mehrzweckablagen für Schüttler-Plattformen
Artikelnummer. p-4531079 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22,9 x 45,7 cm
353 x 272 mm
425 x 209 mm
45,7 x 45,7 cm und 45,7 x 45,7 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
11861331 22,9 x 45,7 cm 1 Stück
11871331 45,7 x 45,7 cm und 45,7 x 45,7 cm 1 Stück
17851885 425 x 209 mm 1 Stück
17831905 353 x 272 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11861331
Marke: Thermo Scientific™ 236026
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese Mehrzweckablagen mit 0,5 in.-Gummimatten mit Thermo Scientific™ MaxQ™ Hochleistungsschüttlern.
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ Mehrzweckablagen für Schüttler-Plattformen mit  0,5 in.-Gummimatten mit MaxQ™ Hochleistungsschüttlern.
Die Thermo Scientific™ Mehrzwecktabletts für Schüttlerplattformen verfügen über eine 0,5 Gummimatte, die den individuellen Anforderungen im Labor gerecht wird. Kompatibel mit Solaris Open Air, Solaris temperaturgesteuerten Tischschüttlern, MAXQ 6000 Schüttlern und MAXQ 416HP Schüttlern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mehrzweckablage
Abmessungen (L x B) 22,9 x 45,7 cm
Beschreibung Mehrzweckablage für 9 x 18 in. Tablett
Zur Verwendung mit (Geräte) MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481