Learn More
BIOTIX™ uTIP™ Nicht sterile Universalpipettenspitzen mit geringer Retention, Standard
Description
Certifications
ISO 9001
Spécification
Spécification
| Beschreibung | 250 μL, Racked |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Klar |
| Gestellfarbe | Grün |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | Universal |
| Länge (metrisch) | 59.54 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?