Learn More
ERLAB UV-Dekontamination
Artikelnummer. 30484797 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
0/1 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
30484797 0/1 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484797 Lieferant ERLAB Lieferanten-Nr. NORT000475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 €
    290.00 € / 1 Stück
    Sparen 22.00 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
In mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken installiert, bietet es eine effiziente Methode zur Sterilisation des Arbeitsbereichs
  • Die UV-Dekontamination nutzt keimtötendes UV-C-Licht, um Mikroorganismen auf Oberflächen im Inneren des Schranks zu zerstören.
  • Automatischer oder manueller Betrieb für zeitgesteuerte Dekontaminationszyklen zwischen den Arbeitssitzungen
  • Fördert aseptische Bedingungen für empfindliche mikrobiologische oder Zellkulturanwendungen
  • Verringert den Bedarf an aggressiven chemischen Desinfektionsmitteln im Arbeitsbereich
  • Integrierte Sicherheitssensoren schalten das UV-Licht ab, sobald der Fensterflügel geöffnet ist, und schützen so die Benutzer vor UV-Strahlung.
  • Empfohlen für die tägliche Sterilisation in Biosicherheitsbereichen
  • Die UV-Lampe ist leicht auszutauschen und bietet über die Zeit eine gleichbleibende Leistung.
Spezifikation
Spannung 0/1 V