Learn More
Cytiva UV-Durchflusszelle
Artikelnummer. 11350232 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schichtdicke:
2 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schichtdicke Packungsgröße
11350232 10 mm 1 Stück
11340232 2 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11350232 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18111111
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Aufbau der Durchflusszellen mit Lichtwellenleiter gewährleistet ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis bei minimaler Drift und Brechungsindexeffekten.
  • Monitor wird als eigenständiger Detektor oder als Teil des AKTAdesign Systems verwendet
  • UNF 10–32 Fingertight-Verbindungsstücke für Kapillarschläuche mit einem Außendurchmesser von 0,062 in.
  • Hergestellt aus PEEK, PTFE, Ti-Legierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ UV-Durchflusszelle
Beschreibung Das Design der Durchflusszellen mit Lichtwellenleiter gewährleistet ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis bei minimaler Drift und Brechungsindexeffekten
Material PEEK, PTFE, Titanlegierung, Glas
Schichtdicke 10 mm