Learn More
Cytiva UV MODULE, AKTA
Artikelnummer. 15279774 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ÄKTA Start
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15279774 ÄKTA Start 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15279774 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29024018
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung in Proteinaufreinigungsanwendungen
Das AKTA Start Protein-Aufreinigungssystem ist mit einem UV-Monitor ausgestattet, um kontinuierlich die Absorption der Flüssigkeit in der UV-Durchflusszelle bei einer festen Wellenlänge (280 nm) zu messen. Der UV-Monitor verfügt über eine langlebige und zuverlässige LED-Technologie, die ohne Aufwärmzeit einsatzbereit ist. Darüber hinaus erzeugt der UV-Monitor keine lokale Erwärmung der Durchflusszelle, wodurch er sich besonders für wärmeempfindliche Proben eignet. Der Monitor ist mit einer 2 mm-Durchflusszelle mit optischer Weglänge erhältlich und bietet lineare Absorption bis zu 1.5 AU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) ÄKTA Start
Menge Je 1