Learn More
Vilber Lourmat UV-Gesichtsschutz
Beschreibung
- UV-Strahlung
- Spektralkurven der Röhrchen
- 254nm = UV-C
- Hohe bakterizide Wirkung, nur durch Quarz übertragen
- 312nm = UV-B
- 365 nm = UV-A
- BLB-Version, Black Light oder Wood Light genannt, schwarzes Röhrchen ohne sichtbares Licht
- Anwenderschutz unabhängig von der ausgestrahlten Wellenlänge
- UV-Gesichtsschutz, der das Gesicht vollständig schützt
- Für Arbeiten am Leuchttisch
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | UV-Gesichtsschutz |
| Produkttyp | UV-Gesichtsschutz |
| Modell | MP-80 UV-Schutzmaske |