Description
- Das Tragen von Sicherheitsausrüstung gemäß den Vorschriften Ihres Labors wird empfohlen.
- Abmessungen des großen Schildes: 14 in. breit x 24 in. hoch
Specifications
Specifications
| Produktlinie | Syngene |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | UV-Schutz |
| Produkttyp | Schutzschild |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GBox Chemi XX6 und XX9 |
| Enthält | UV-Schutzschild, 24 in. Hoch |
| Größe | Groß |
| Spannung | 110/230 V |