Learn More
Greiner Bio-One UV-Star™ 384-Well-Mikrotiterplatte mit Flachboden
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Wird für Nukleinsäurebestimmungen bei 260 nm/280nm verwendet
- DMSO-resistent
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Cycloolefin Copolymer |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 15 bis 110 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 131 μl |
| Mehr anzeigen |