Learn More
Jenway™ UV Ultra-Mikroküvette
Product Code. 15401570
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 μl
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 15401570
Brand: Jenway™ 8307088
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Jenway™ Quarz-Ultra-Mikroküvette ist sowohl für den UV- als auch für den sichtbaren Bereich geeignet.
  • Für den Einsatz im UV- und sichtbaren Bereich
  • 10 mm Schichtdicke
  • Konstruktion aus Quartz
Specifications
Kapazität (metrisch) 100 μl
Material Quarz
Schichtdicke 10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektrophotometer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichtbare und UV-Wellenlängen