Learn More
uvex C300 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh
Artikelnummer. 15337092 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15337092 7 1 Stück
15347092 8 1 Stück
15357092 9 1 Stück
15317092 10 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15337092 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6054407
Outlet Corner
Verwenden Sie den Aktionscode 28080
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Uvex C300 Schaumstoff-Handschuhe setzen Maßstäbe in Sachen Komfort, Tastgefühl sowie Effizienz und bieten gleichzeitig einen Schnittschutz der Stufe 3/C.Die Hochleistungs-Elastomer-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen verbessert die G
  • Die Handschuhe bieten eine Schnittfestigkeit der Klinge von Grad 3/C, Abriebfestigkeit und eine hohe Zugfestigkeit
  • Hochleistungs-Elastomer (HPE)-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingern für verbesserte Griffigkeit
  • Die griffige, weiche Schaumstoff-Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Höchst flexibel mit sehr gutem Tastgefühl
  • Die Uvex Climazone Technologie reduziert übermäßige Feuchtigkeit und Wärme
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschichteter Bereich Handfläche und Fingerspitzen
Coating Material HPE
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material HPPE, Polyamid, Glas, Bambusviskose
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Norm EN 388 3X42C.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilindustrie, Montage, Wartung, Metallbearbeitung, Versand/Logistik, Sortierung, Glasverarbeitung und Blechbearbeitung
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie C300 Schaumstoff