Learn More
uvex C300 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh
Artikelnummer. p-7160282 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15337092
Marke: uvex 6054407
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Uvex C300 Schaumstoff-Handschuhe setzen Maßstäbe in Sachen Komfort, Tastgefühl sowie Effizienz und bieten gleichzeitig einen Schnittschutz der Stufe 3/C.Die Hochleistungs-Elastomer-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen verbessert die Griffigkeit bei trockenen oder leicht feuchten Anwendungen.
  • Die Handschuhe bieten eine Schnittfestigkeit der Klinge von Grad 3/C, Abriebfestigkeit und eine hohe Zugfestigkeit
  • Hochleistungs-Elastomer (HPE)-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingern für verbesserte Griffigkeit
  • Die griffige, weiche Schaumstoff-Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Höchst flexibel mit sehr gutem Tastgefühl
  • Die Uvex Climazone Technologie reduziert übermäßige Feuchtigkeit und Wärme
  • Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschichteter Bereich Handfläche und Fingerspitzen
Coating Material Hochleistungselastomer (HPE), SoftGrip Schaumstoff
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material HPPE, Polyamid, Glas, Bambusviskose
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe 7
Norm EN 388 3X42C.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilindustrie, Montage, Wartung, Metallbearbeitung, Versand/Logistik, Sortierung, Glasverarbeitung und Blechbearbeitung
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie C300 Schaumstoff