Learn More
uvex C500 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh
Artikelnummer. 15397042 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
1 Stück
Artikelnummer. 15397042
Marke: uvex 6049411
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Serie C500 von uvex setzt Maßstäbe in Bezug auf Schutz, Komfort, Flexibilität, Tastgefühl und Wirtschaftlichkeit.Dieser Hightech-Sicherheitshandschuh kombiniert alle diese Eigenschaften mit dem höchsten Schnittschutz-Level, dem Level 5/C.Der uvex C500 Schaum eignet sich besonders für trockene oder leicht feuchte Arbeitsbedingungen.
  • Gute Griffigkeit in trockenen bis leicht feuchten Umgebungen
  • Zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 2 C) und EN 407 (X 1 X X X X)
  • Maximale Schnittfestigkeit der Klinge (Stufe 5/C), sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr hohe Zugfestigkeit
  • Hervorragender Tragekomfort durch Uvex Climazone
  • Schnittschutzhandschuh mit ausgezeichnetem Tragekomfort
  • Handfläche und Fingerspitzen mit HPE (High-Performance Elastomer) und griffiger, weicher Schaumbeschichtung
  • Sehr hoher Schnittschutz mit patentierter Uvex Bamboo Twinflex™ Technologie
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X), 388 (4 5 4 2)
    Beschichteter Bereich Fingerspitzen und Handfläche
    Beschreibung Bamboo Twinflex™, uvex™ 3D Ergo und uvex™ Climazon Hand-Klimamanagement-Technologien
    Coating Material HPE
    Farbe Limonengrün, Anthrazit
    Cut Resistance Rating ANSI A5
    Hand Ambidextrous
    Latex Free Yes
    Material HPPE, Polyamid
    Produkttyp Cut-resistant Gloves
    Größe 11
    Temperature (Metric) Max 100 °C
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobilindustrie, Montage, Versand/Logistik, Bauwesen, Brauerei-/Getränkeindustrie, Glas- oder Papierindustrie, Wartung/Service und Metallindustrie
    Modell C500 FOAM