Learn More
uvex i-3 Schutzbrille
Artikelnummer. 15376062 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Anthrazitblau
Schwarz und hellgrau
Linsenfärbung:
Grau
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rahmenfarbe Linsenfärbung Packungsgröße
15376062 Schwarz und hellgrau Grau 1 Stück
12395793 Anthrazitblau Klar 1 Stück
15366062 Schwarz und hellgrau Klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15376062 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9190281
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Innovative metallfreie Schutzbrille, die perfekt auf das Gesicht abgestimmt ist
  • Eine neue Dimension der Schutzbrillen – diese innovativen metallfreien Schutzbrillen passen perfekt ins Gesicht
  • Ergonomisch geformtes Softflex-Stegstück, weiche und variable Nasenschlaufen rutschen nicht und sitzen bequem auf der Nase, Softflex-Ohrstücke, variabler Seitenarm
  • Winkel, verstellbare seitliche Arm-Flex-Zone
  • Uvex Supravision Excellence-Beschichtung
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität EN 170
    Objektivtyp Uvex™ Supervision Excellence
    Linsenbeschichtung Beschlagfrei
    Beschreibung Brille mit Abschirmlinse
    Linsenfärbung Grau
    Produkttyp Ergonomische Schutzbrille
    Rahmenfarbe Schwarz und hellgrau
    Material Polycarbonat
    Einwegprodukt Wiederverwendbar
    Lens Material Polycarbonat
    Rahmenmaterial Kunststoff
    UV-Schutz UV400.
    Frame Type Standard
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Titolo del prodotto
    Selezionare un problema
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.