Learn More
Honeywell™ Uvex™ i-vo Schutzbrille
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
:
Linsenbeschichtung: Uvex™ Supravision Sapphire
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 170 |
| Objektivtyp | Chemikalienbeständig |
| Linsenbeschichtung | Kratzfest |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Produkttyp | Schutzbrillen aus Kunststoff |